Principaux documents
495417
Sigma-Aldrich
Barium-aluminum alloy
powder, −325 mesh, 99% trace metals basis
Synonyme(s) :
BaAl4
About This Item
Formule linéaire :
BaAl4
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
99% trace metals basis
Forme
powder
Composition
aluminum, 44 wt. %
Barium, 56 wt. %
Taille des particules
−325 mesh
Densité
3.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Al].[Ba]