Key Documents
495034
Sigma-Aldrich
Palladium(II) potassium thiosulfate monohydrate
97%
About This Item
Formule linéaire :
K2Pd(S2O3)2·H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: palladium
Pf
172 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O.[Pd++].[O-]S(=O)(=O)S[K].[O-]S(=O)(=O)S[K]
InChI
1S/2K.2H2O3S2.H2O.Pd/c;;2*1-5(2,3)4;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);1H2;/q2*+1;;;;+2/p-4
Clé InChI
QOHRLWWRKPUXTK-UHFFFAOYSA-J