Principaux documents
494739
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-β-phenyl-D-phenylalaninol
98%
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Activité optique
[α]22/D −21°, c = 1 in methanol
Pf
114-116 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H25NO3/c1-20(2,3)24-19(23)21-17(14-22)18(15-10-6-4-7-11-15)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17-18,22H,14H2,1-3H3,(H,21,23)/t17-/m0/s1
Clé InChI
OGVCRJDQGBIHAG-KRWDZBQOSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable