494119
Deoxo-Fluor
Synonyme(s) :
Bis(2-methoxyethyl)aminosulfur trifluoride
About This Item
Produits recommandés
Densité
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COCCN(CCOC)S(F)(F)F
InChI
1S/C6H14F3NO2S/c1-11-5-3-10(4-6-12-2)13(7,8)9/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
APOYTRAZFJURPB-UHFFFAOYSA-N
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
This technical article discusses Bis(2-methoxyethyl)aminosulfur Trifluoride (Deoxo-Fluor®).