Principaux documents
493163
Sigma-Aldrich
Octanoic acid-1,2,3,4-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonyme(s) :
13C Labeled octanoic acid, Caprylic acid-1,2,3,4-13C4
1 G
1 980,00 $
1 980,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
1 980,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3(13CH2)313CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 980,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
pb
237 °C (lit.)
Pf
16 °C (lit.)
Densité
0.935 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
CCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i5+1,6+1,7+1,8+1
Clé InChI
WWZKQHOCKIZLMA-WKHKRNGSSA-N
Catégories apparentées
Application
This product may be used as an analytical standard.
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup