Principaux documents
492604
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol-d6
99 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
DOCD2CD2OD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
68.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
Pureté isotopique
99 atom % D
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
Point d'ébullition
196-198 °C (lit.)
Pf
-13 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UFSLNRCZSA-N