Documents
492566
Sigma-Aldrich
Tris(cyclopentadienyl)gadolinium(III)
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
GdCp3
About This Item
Formule linéaire :
Gd(C5H5)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.53
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: gadolinium
reagent type: catalyst
Pf
295 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Gd].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C5H5.Gd/c3*1-2-4-5-3-1;/h3*1-5H;
Clé InChI
ZCFWIGYKHNDYOA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Atomic number of base material: 64 Gadolinium
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 2 - Water-react 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.