Documents
491756
Sigma-Aldrich
Acrylonitrile-2-d
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonyme(s) :
2-Deuterioprop-2-enenitrile
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CDCN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
54.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Pureté
≥99% (CP)
Forme
liquid
Contient
hydroquinone as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.391 (lit.)
Point d'ébullition
77 °C (lit.)
Pf
−83 °C (lit.)
Densité
0.830 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C(=C)C#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i2D
Clé InChI
NLHHRLWOUZZQLW-VMNATFBRSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
23.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-5 °C - closed cup