Documents
491217
Sigma-Aldrich
1-Hexylamine-15N
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
1-Aminohexane-15N
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH215NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.418 (lit.)
Point d'ébullition
131-132 °C (lit.)
Pf
−23 °C (lit.)
Densité
0.774 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CCCCCC[15NH2]
InChI
1S/C6H15N/c1-2-3-4-5-6-7/h2-7H2,1H3/i7+1
Clé InChI
BMVXCPBXGZKUPN-CDYZYAPPSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27.00 °C - closed cup