Key Documents
491101
Sigma-Aldrich
1,3-Propanediol-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
HOCH213CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
77.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.44 (lit.)
Point d'ébullition
214 °C (lit.)
Pf
−27 °C (lit.)
Densité
1.067 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
OC[13CH2]CO
InChI
1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2/i1+1
Clé InChI
YPFDHNVEDLHUCE-OUBTZVSYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1