Documents
491055
Sigma-Aldrich
1,10-Phenanthroline-d8
98 atom % D
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12D8N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.25
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
114-117 °C (lit.)
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[2H]c1nc2c3nc([2H])c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c2c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C12H8N2/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
Clé InChI
DGEZNRSVGBDHLK-PGRXLJNUSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable