Principaux documents
490881
Sigma-Aldrich
[3aR-(3aα,5aβ,6aβ,6bα)]-3a,5a,6a,6b-Tetrahydro-2,2-dimethyloxireno[e]-1,3-benzodioxole
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Activité optique
[α]18/D −56°, c = 1.3 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
Point d'ébullition
79 °C/1.5 mmHg (lit.)
Densité
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@]12O[C@@]1([H])[C@]3([H])OC(C)(C)O[C@]3([H])C=C2
InChI
1S/C9H12O3/c1-9(2)11-6-4-3-5-7(10-5)8(6)12-9/h3-8H,1-2H3/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
Clé InChI
GAUDXMCZQNKKEF-WCTZXXKLSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
198.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92.2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Yu-Wen Alvin Huang et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 39(37), 7408-7427 (2019-07-25)
In blood, apolipoprotein E (ApoE) is a component of circulating lipoproteins and mediates the clearance of these lipoproteins from blood by binding to ApoE receptors. Humans express three genetic ApoE variants, ApoE2, ApoE3, and ApoE4, which exhibit distinct ApoE receptor-binding