Documents
490857
Sigma-Aldrich
[3aS-(3aα,5aβ,6aβ,6bα)]-4-Bromo-3a,5a,6a,6b-tetrahydro-2,2-dimethyloxireno[e]-1,3-benzodioxole
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H11BrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Activité optique
[α]25/D +106°, c = 1 in methanol
Pf
76-79 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@]12O[C@@]1([H])[C@]3([H])OC(C)(C)O[C@]3([H])C(Br)=C2
InChI
1S/C9H11BrO3/c1-9(2)12-6-4(10)3-5-7(11-5)8(6)13-9/h3,5-8H,1-2H3/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
Clé InChI
IJFOOAYHPAECGI-WCTZXXKLSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable