489301
Ethyl formate-13C
99 atom % 13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.359 (lit.)
Point d'ébullition
52-54 °C (lit.)
Pf
−80 °C (lit.)
Densité
0.933 g/mL at 25 °C
Application(s)
environmental
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[H][13C](=O)OCC
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3/i3+1
Clé InChI
WBJINCZRORDGAQ-LBPDFUHNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-2.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-19 °C - closed cup