Documents
488275
Sigma-Aldrich
Bromoform-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Tribromomethane-13C
About This Item
Formule linéaire :
13CHBr3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Indice de réfraction
n20/D 1.596 (lit.)
Point d'ébullition
146-150 °C (lit.)
Pf
5-8 °C (lit.)
Densité
2.905 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
Br[13CH](Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H/i1+1
Clé InChI
DIKBFYAXUHHXCS-OUBTZVSYSA-N