488089
Ammonium-15N2 sulfate
5 atom % 15N
Synonyme(s) :
15N Labeled ammonium sulfate, Diazanium-15N2 sulfate
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
5 atom % 15N
Poids mol.
132.24 by atom % calculation (5 atom % 15N)
Pf
>280 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
agriculture
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
[15NH3].[15NH3].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;
Clé InChI
BFNBIHQBYMNNAN-ISOLYIDJSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable