Principaux documents
487805
Sigma-Aldrich
Sodium acetate-18O2
95 atom % 18O
Synonyme(s) :
Acetic acid-18O2 sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
CH3C18O2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
95 atom % 18O
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[Na+].CC([18O-])=[18O]
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i3+2,4+2;
Clé InChI
VMHLLURERBWHNL-MZCPDTSISA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable