Principaux documents
487570
Sigma-Aldrich
Cyanuric chloride-13C3
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine-13C3
100 MG
1 230,00 $
1 230,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
100 MG
1 230,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C3Cl3N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 230,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
pb
190 °C (lit.)
Pf
145-147 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
Cl[13c]1n[13c](Cl)n[13c](Cl)n1
InChI
1S/C3Cl3N3/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/i1+1,2+1,3+1
Clé InChI
MGNCLNQXLYJVJD-VMIGTVKRSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable