Key Documents
487279
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorobenzyl isocyanate
95%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3CH2NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.568 (lit.)
Point d'ébullition
282 °C (lit.)
Densité
1.375 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(CN=C=O)cc1Cl
InChI
1S/C8H5Cl2NO/c9-7-2-1-6(3-8(7)10)4-11-5-12/h1-3H,4H2
Clé InChI
WLNAHQZFPSSVTP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3,4-Dichlorobenzyl isocyanate, also known as 1,2-dichloro-4-(isocyanatomethyl)benzene, is an organic building block containing an isocyanate group.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup