Principaux documents
486973
Sigma-Aldrich
Benzyl cyanide-α-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Phenyl(acetonitrile-2-13C)
About This Item
Formule linéaire :
C6H513CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.523 (lit.)
pb
233-234 °C (lit.)
Pf
−24 °C (lit.)
Densité
1.024 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
N#C[13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2/i6+1
Clé InChI
SUSQOBVLVYHIEX-PTQBSOBMSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102.00 °C - closed cup