Principaux documents
486477
Sigma-Aldrich
Chloroacetyl chloride-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
ClCH213COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Indice de réfraction
n20/D 1.453 (lit.)
pb
105-106 °C (lit.)
Pf
−22 °C (lit.)
Densité
1.430 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
ClC[13C](Cl)=O
InChI
1S/C2H2Cl2O/c3-1-2(4)5/h1H2/i2+1
Clé InChI
VGCXGMAHQTYDJK-VQEHIDDOSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1
Organes cibles
Lungs
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100.00 °C - closed cup