485861
L-Alanine-2-d
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
Deuterated L-alanine
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Pureté
≥98% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
Pf
314.5 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[2H][C@@](C)(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i2D
Clé InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-MYSWAXPFSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable