Documents
485144
Sigma-Aldrich
o-Xylene-(dimethyl-d6)
98 atom % D
Synonyme(s) :
1,2-Dimethyl-d6-benzene
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(CD3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
143-145 °C (lit.)
Pf
-25--23 °C (lit.)
Densité
0.953 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])c1ccccc1C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
Clé InChI
CTQNGGLPUBDAKN-WFGJKAKNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
87.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31.00 °C - closed cup