Principaux documents
484709
Sigma-Aldrich
N-[(2-Cyanoethyl)thio]phthalimide
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H8N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
156-160 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1N(SCCC#N)C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H8N2O2S/c12-6-3-7-16-13-10(14)8-4-1-2-5-9(8)11(13)15/h1-2,4-5H,3,7H2
Clé InChI
MVZDBGUIRMGSOY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable