Principaux documents
484377
Sigma-Aldrich
1,3-Bis[(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl]urea
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H24N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES 
CC1(C)OCC(CNC(=O)NCC2COC(C)(C)O2)O1
InChI
1S/C13H24N2O5/c1-12(2)17-7-9(19-12)5-14-11(16)15-6-10-8-18-13(3,4)20-10/h9-10H,5-8H2,1-4H3,(H2,14,15,16)
Clé InChI
RPNILTMIKUTCIE-UHFFFAOYSA-N