483583
Diamond
synthetic polycrystalline powder, ~1 μm
About This Item
Produits recommandés
Forme
synthetic polycrystalline powder
Taille des particules
~1 μm
Densité
3.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable