Principaux documents
483230
Sigma-Aldrich
Mercury(I) bromide
≥99.9%
Synonyme(s) :
Mercurous bromide
About This Item
Formule linéaire :
Hg2Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
560.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Essai
≥99.9%
Pf
445 °C (lit.)
Densité
7.31 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Br[Hg]