Principaux documents
483206
Sigma-Aldrich
(3-Chloropropyl)dimethoxymethylsilane
99%
About This Item
Formule linéaire :
Cl(CH2)3Si(OCH3)2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.72
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
pb
70-72 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CO[Si](C)(CCCCl)OC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter