Principaux documents
482943
Sigma-Aldrich
(S,S)-(+)-1-Phenylcyclohexane-cis-1,2-diol
99%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C6H9(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
99%
Activité optique
[α]23/D +8°, c = 1 in methanol
Pf
121-123 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H16O2/c13-11-8-4-5-9-12(11,14)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11,13-14H,4-5,8-9H2/t11-,12-/m0/s1
Clé InChI
QHNHEYDAIICUDL-RYUDHWBXSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable