Principaux documents
482005
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), hydroxy terminated
average Mn ~110,000, viscosity ~50,000 cSt 
Synonyme(s) :
PDMS
100 ML
131,00 $
131,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
131,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
131,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Poids mol.
average Mn ~110,000
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.406
Viscosité
~50,000 cSt
Densité
0.98 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(O)O
InChI
1S/C2H8O2Si/c1-5(2,3)4/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
XCLIHDJZGPCUBT-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Articles
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.
Contenu apparenté
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.