481904
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
131-134 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cc(F)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4FNO4/c8-4-1-2-6(9(12)13)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
GHYZIXDKAPMFCS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable