Principaux documents
481831
Sigma-Aldrich
N-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)succinimide
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H13NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Pf
123-125 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1CCC(=O)N1OC2CCCCO2
InChI
1S/C9H13NO4/c11-7-4-5-8(12)10(7)14-9-3-1-2-6-13-9/h9H,1-6H2
Clé InChI
SWKOIHXVIBJPFN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
N-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)succinimide is also known as 1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)-2,5-pyrrolidinedione.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable