Principaux documents
481742
Sigma-Aldrich
Cerium(IV) perchlorate solution
~0.5 N in perchloric acid, 99.99%
About This Item
Formule linéaire :
Ce(ClO4)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
537.92
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Pureté
99.99%
Concentration
~0.5 N in perchloric acid
Densité
1.556 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
O=Cl(=O)(=O)O[Ce](OCl(=O)(=O)=O)(OCl(=O)(=O)=O)OCl(=O)(=O)=O