481661
Tris(2,6-diisopropylphenoxy)niobium(V) chloride
Synonyme(s) :
Dichlorotris(2,6-diisopropylphenolato)niobium
About This Item
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: niobium
Chaîne SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O[Nb](Cl)(Cl)(Oc2c(cccc2C(C)C)C(C)C)Oc3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/3C12H18O.2ClH.Nb/c3*1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13;;;/h3*5-9,13H,1-4H3;2*1H;/q;;;;;+5/p-5
Clé InChI
XDGZKBQTQCTDDX-UHFFFAOYSA-I
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges