Principaux documents
481653
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), chlorine terminated
average Mn ~3,000
50 ML
438,00 $
438,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
438,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(C4H13ClO2Si2)n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
438,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Poids mol.
average Mn ~3,000
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.406 (lit.)
Viscosité
~3 cSt(lit.)
pb
>177 °C (lit.)
Densité
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)=O.C[Si](C)(O)Cl
Clé InChI
NBGITOSHNULLLS-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup