Principaux documents
481238
Sigma-Aldrich
Bis(methylcyclopentadienyl)zirconium(IV) dichloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H14Cl2Zr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: zirconium
Pf
180.5-184 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Zr]Cl.C[C]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H7.2ClH.Zr/c2*1-6-4-2-3-5-6;;;/h2*2-5H,1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
LOKCKYUBKHNUCV-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B - Water-react 2
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges