Documents
481157
Sigma-Aldrich
Tetraamminepalladium(II) bromide
99.99% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
Pd(NH3)4Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: palladium
Pf
>150 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
N.N.N.N.Br[Pd]Br
InChI
1S/2BrH.4H3N.Pd/h2*1H;4*1H3;/q;;;;;;+2/p-2
Clé InChI
BLPSMPASLSGGOC-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable