Principaux documents
481041
Sigma-Aldrich
Titanium(II) oxide
powder, −325 mesh, 99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Titanium monoxide
About This Item
Formule linéaire :
TiO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
63.87
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
deposition grade
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: titanium
Taille des particules
−325 mesh
Chaîne SMILES 
O=[Ti]
InChI
1S/O.Ti
Clé InChI
OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Donald J Joseph et al.
PloS one, 14(10), e0223509-e0223509 (2019-10-11)
Many in vivo studies suggest that inhalational anesthetics can accelerate or prevent the progression of neuropathology and cognitive impairments in Alzheimer Disease (AD), but the synaptic mechanisms mediating these ambiguous effects are unclear. Here, we show that repeated exposures of