Principaux documents
479772
Sigma-Aldrich
Ethyl (R)-(−)-4-cyano-3-hydroxybutyrate
95%
Synonyme(s) :
(R)-(−)-4-Cyano-3-hydroxybutyratic acid, ethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
NCCH2CH(OH)CH2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.17
Beilstein:
1764513
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Plus de détails sur ce produit 479772 Contacter notre Service technique
Essai
95%
Activité optique
[α]25/D −5°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.448 (lit.)
pb
270 °C (lit.)
Densité
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C[C@H](O)CC#N
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-6(9)3-4-8/h6,9H,2-3,5H2,1H3/t6-/m1/s1
Clé InChI
LOQFROBMBSKWQY-ZCFIWIBFSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter