Key Documents
479020
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethyl-1,3-phenylene diisocyanate
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3C6H(NCO)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Point d'ébullition
102 °C/0.4 mmHg (lit.)
Pf
57-60 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c(N=C=O)c(C)c1N=C=O
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves