Principaux documents
478997
Sigma-Aldrich
Methyl 3-isocyanatobenzoate
97%
About This Item
Formule linéaire :
OCNC6H4CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
35-38 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H7NO3/c1-13-9(12)7-3-2-4-8(5-7)10-6-11/h2-5H,1H3
Clé InChI
WBGWGERFPSYHDT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Methyl 3-isocyanatobenzoate, also known as 3-(methoxycarbonyl)phenyl isocyanate, is an aryl isocyanate.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves