478989
2-Isopropylphenyl isocyanate
95%
About This Item
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.524 (lit.)
Point d'ébullition
66-67 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C10H11NO/c1-8(2)9-5-3-4-6-10(9)11-7-12/h3-6,8H,1-2H3
Clé InChI
MWBSQVPLYJZPTG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup