Documents
478806
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)phenyl isocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3SC6H4NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.6 (lit.)
Point d'ébullition
126 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.21 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CSc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C8H7NOS/c1-11-8-5-3-2-4-7(8)9-6-10/h2-5H,1H3
Clé InChI
WQXASSKJZYKJSI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup