Key Documents
478733
Sigma-Aldrich
Trichloro(trichloromethyl)silane
97%
About This Item
Formule linéaire :
Cl3CSiCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.81
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
97%
Pf
112-115 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)(Cl)[Si](Cl)(Cl)Cl