Principaux documents
478415
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorophenyl isocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.498 (lit.)
pb
164 °C (lit.)
Densité
1.326 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1F)N=C=O
InChI
1S/C7H3F2NO/c8-6-2-1-5(10-4-11)3-7(6)9/h1-3H
Clé InChI
YBWJVFMNWMLZEN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3,4-Difluorophenyl isocyanate, also known as 1,2-difluoro-4-isocyanatobenzene, is an organic building block containing an isocyanate group.
Application
3,4-Difluorophenyl isocyanate may be used in the preparation of (±)-trans-4-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N-(3,4-difluorophenyl)-2,5-dimethylpiperazine-1-carboxamide.[1]
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
N-Arylpiperazine-1-carboxamide Derivatives: a Novel Series of Orally
Active Nonsteroidal Androgen Receptor Antagonists.
Kinoyama I, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 53(4), 402-409 (2005)