Principaux documents
478318
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CH3)NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.515 (lit.)
pb
186 °C (lit.)
Densité
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(F)cc1N=C=O
InChI
1S/C8H6FNO/c1-6-2-3-7(9)4-8(6)10-5-11/h2-4H,1H3
Clé InChI
KRAMFLATTKXGOW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
5-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate, also known as 4-fluoro-2-isocyanato-1-methylbenzene, is an organic building block containing an isocyanate group.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
156.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
69 °C - closed cup