Documents
47824
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Phe(2-CF3)-OH
purum, ≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-2-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H20F3NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
455.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@@H](Cc1ccccc1C(F)(F)F)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H20F3NO4/c26-25(27,28)21-12-6-1-7-15(21)13-22(23(30)31)29-24(32)33-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h1-12,20,22H,13-14H2,(H,29,32)(H,30,31)/t22-/m1/s1
Clé InChI
KSQOLKMHJFBQNA-JOCHJYFZSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Miesje van der Stoel et al.
Journal of cell science, 133(3) (2020-01-23)
Endothelial YAP/TAZ (YAP is also known as YAP1, and TAZ as WWTR1) signaling is crucial for sprouting angiogenesis and vascular homeostasis. However, the underlying molecular mechanisms that explain how YAP/TAZ control the vasculature remain unclear. This study reveals that the