Principaux documents
478237
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-methoxyphenyl isocyanate
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(OCH3)NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
98%
Pf
58-61 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(Cl)cc1N=C=O
InChI
1S/C8H6ClNO2/c1-12-8-3-2-6(9)4-7(8)10-5-11/h2-4H,1H3
Clé InChI
CDRZZFCLBUGMMB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
5-Chloro-2-methoxyphenyl isocyanate, also known as 4-chloro-2-isocyanato-1-methoxybenzene, is an organic building block containing an isocyanate group.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable