Principaux documents
478180
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-nitrophenyl isocyanate
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(NO2)NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
pb
168 °C/23 mmHg (lit.)
Pf
81-84 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(ccc1N=C=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O3/c1-6-4-7(10(12)13)2-3-8(6)9-5-11/h2-4H,1H3
Clé InChI
FZCFUPBIPMLIPI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Methyl-4-nitrophenyl isocyanate, also known as 1-isocyanato-2-methyl-4-nitrobenzene, is an aryl isocyanate.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3