Key Documents
47804
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Phe(3-CN)-OH
purum, ≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-3-cyano-D-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H20N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
412.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Qualité
purum
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Impuretés
~15% 2-propanol
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@@H](Cc1cccc(c1)C#N)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H20N2O4/c26-14-17-7-5-6-16(12-17)13-23(24(28)29)27-25(30)31-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,22-23H,13,15H2,(H,27,30)(H,28,29)/t23-/m1/s1
Clé InChI
CVLOUTPKZUJTGV-HSZRJFAPSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable